Wichtige Dokumente
RIE156320630
Rieke Metals, Inc.
3-Acetoxy-2',5'-dimethylbenzophenone
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-(2,5-dimethylbenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C17H16O3/c1-11-7-8-12(2)16(9-11)17(19)14-5-4-6-15(10-14)20-13(3)18/h4-10H,1-3H3
InChIKey
YQCNSUPKPLGESS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5176-57
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)