Merck
RIE156320512
Rieke Metals, Inc.
2-Acetoxy-2'-chlorobenzophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.7
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(2-chlorobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H11ClO3/c1-10(17)19-14-9-5-3-7-12(14)15(18)11-6-2-4-8-13(11)16/h2-9H,1H3
InChIKey
ZBICOHMSJORVMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5175-14
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)