Merck
RIE156319216
Rieke Metals, Inc.
3,5-dimethyl-3'-methoxybenzophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
(3,5-dimethylphenyl)(3-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C16H16O2/c1-11-7-12(2)9-14(8-11)16(17)13-5-4-6-15(10-13)18-3/h4-10H,1-3H3
InChIKey
VCOZWSJMRYQIBO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5050-31
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)