Merck
PRIH9445A5C7
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2-(2-bromo-6-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 403,39
250 MG
€ 506,41
500 MG
€ 640,34
1 G
€ 814,45
Lieferanten-SKU: PBMR369875-100MG
€ 403,39
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 403,39
250 MG
€ 506,41
500 MG
€ 640,34
1 G
€ 814,45
About This Item
Molekulargewicht:
259.07
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PBMR369875-100MG
€ 403,39
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-bromo-6-fluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8BrFO2/c11-7-2-1-3-8(12)9(7)5-4-6(5)10(13)14/h1-3,5-6H,4H2,(H,13,14)
InChIKey
RSQDENVDTJSTMO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
N/A
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR369875
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)