Merck
PRI424049136
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2,3-dihydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-6-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,3-dihydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-6-one
Inchi Code
1S/C13H12O4/c14-10-5-9-7-3-1-2-4-8(7)13(16)17-12(9)6-11(10)15/h5-6,14-15H,1-4H2
InChIKey
BYWQENRDUAFAAH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR015257
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)