Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031603
UNSPSC Code:
40161525
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
stainless steel (Series 300)
Quality Segment
I.D.
5.0 cm (2.0 in.)
compatibility
for use with Series 2000 Sanitary Cartridge Housings
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?