Fortfahren mit
YP61
Power cord
for mA400 Basic Power Supply, mA700 Essential Power Supply and mPAGE ®Lux Curing Station
Synonym(e):
power cord
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105303
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
YP61 UK power cord, for mA400 Basic Power Supply, mA700 Essential Power Supply and mPAGE ®Lux Curing Station
AC/DC input
250 V, 10 A
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
compatibility
for use with
  • mA400 Basic Power Supply
  • mA700 Essential Power Supply
  • mPAGE® Lux Curing Station
General description
This electrical power cord has a specific plug configuration to match electrical outlets used in United Kingdom. This cord has been validated to replace the cord supplied with the mA400 Power Supply, mA700 Power Supply and the mPAGE® Lux Curing Station.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under YP61 UK power cord