Produktname
Viresolve® Pro Shield, MAX PRESSURE 60 PSI (4.1 bar)
material
polyethersulfone
Quality Segment
product line
EMPROVE® Filter
parameter
60 psig max. inlet pressure
device size
1.2 in.
impurities
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
General description
Viresolve Pro Modus Devices werden typischerweise für die Filtration von Protein-Chargenvolumen im Pilot- und mittleren Maßstab eingesetzt. Das Viresolve® Pro Modus 1.2 Shield bietet eine Filtrationsfläche von 0,07 m2 und wird primär für die Verarbeitung von Pilot- bzw. kleinen Volumina verwendet.
Features and Benefits
- Herstellung im Pilot- und mittleren Maßstab
- Drei verschiedene Größenformate
- Komplett eigenständig (kein Halter erforderlich)
- Vollständig entsorgbarer Einweg-Flüssigkeitsweg
- Einheiten 100 % getestet mit Luft-/Wasser-Diffusion und mit dem Binary Gas Test
- Shield / Shield H 100 % mit Aerosol getestet
Preparation Note
Analysis Note
Nach Sterilisation und einem kontrollierten Durchspülen mit einer Wassermenge von 100 l/m² wiesen die Proben weniger als 500 ppb TOC gemäß USP <64> und weniger als 1,3 µS/cm gemäß USP <64> auf.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Viresolve® Pro Shield
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
So finden Sie die Produktnummer
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung