Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
Nylon 66 adapter (for needle), PVC tubing (double lumen), mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, stainless steel (for needle), styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP 71
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
Blue base canister with a vented double needle for large glass containers with septa.
manufacturer/tradename
Steritest®
packaging
pkg of 10 blisters in 2 bags of 5 blisters per box, Double packed
parameter
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL), 3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C, 45 °C max. temp.
tubing L
850 mm
color
blue Canister Base
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.45 μm pore size
input
liquid
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
For liquids in large vials.
shipped in
ambient
General description
Die Steritest® NEO-Einheit ist eine Membranfiltrationseinheit zur Sterilitätsprüfung filtrierbarer pharmazeutischer Produkte. Die Einheit vereinfacht jeden Schritt der Sterilitätsprüfung, von der Durchführung bis hin zur Rückverfolgung. Das in sich geschlossene System minimiert falsch-positive Ergebnisse und bietet höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Diese Einheit gewährleistet, dass pharmazeutische Produkte während der Sterilitätsprüfung niemals der Umwelt ausgesetzt werden. Bei Verwendung mit der Steritest® Symbio-Pumpe, spezifischen Zubehörteilen und hochwertigen Nährmedien und Spüllösungen bietet dieses System ein optimiertes und in vollem Umfang vorschriftskonformes Testverfahren. Die Einheit ist gammasterilisiert und doppelt verpackt, damit sie schnell in Sterilitätstestbereiche eingebracht werden kann. Sie vereinfacht daher Dekontaminationsverfahren und spart wertvolle Zeit. Eine belüftete Kanüle sorgt für Belüftung und überträgt das Produkt von Flaschen mit Septum in die Steritest® NEO-Einheiten. Die Kanister mit blauem Unterteil kennzeichnen eine Membran aus Zellulosemischester, die eine optimale Filtrationsflussrate für Standardprodukte bietet.
Application
Features and Benefits
- Verwenden Sie Produkte, Pumpen, Medien, Flüssigkeiten und Dienstleistungen aus einer Hand für die Sterilitätsprüfung
- Die Steritest® Produkte werden in unserem Center of Excellence in Molsheim, Frankreich, unter Einhaltung höchster Kontrollstandards hergestellt. Jede Charge erhält ein Qualitätszertifikat.
- Neues Kanülendesign
- Bessere Arbeitsabläufe
- Vollständig geschlossenes System
- Gleichbleibende Leistung
- Neues Tool zur Schlauchabtrennung
Packaging
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description For liquids in large vials., Blue base canister with a vented double needle for large glass containers with septa., pkg of 10 blisters in 2 bags of 5 blisters per box, Double packed | description For soluble powders in ampoules., Blue base canister with a single needle for transfer into and out of ampoules. | description For medical devices and collapsible bags., Blue base canister provided with 3 adaptors for connecting various test devices. | description For liquids in small vials with septa., Red base canister with a vented double needle for small vials with septa., pkg of 10 blisters per box, Single packed |
| compatibility For liquids in large vials. | compatibility For soluble powders in ampoules. | compatibility for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01), for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01), For medical devices and collapsible bags., for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01) | compatibility For liquids in small vials with septa., for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01), for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01), for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01) |
| material mixed cellulose esters (MCE) membrane, stainless steel (for needle), PVC tubing (double lumen), plain filter, Nylon 66 adapter (for needle), styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister) | material Nylon 66 adapter (for needle), mixed cellulose esters (MCE) membrane, PVC tubing (double lumen), styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister), stainless steel (for needle), plain filter | material PVC tubing (double lumen), Nylon 66 adapter (for needle), stainless steel ( for needle), plain filter, styrene-acrylonitrile (SAN) ( for Canister), mixed cellulose esters (MCE) membrane | material Nylon 66 adapter (for needle), PVC tubing (double lumen), PVDF membrane, stainless steel (for needle), styrene-acrylonitrile (SAN) (for Canister), plain filter |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| packaging pkg of 10 blisters in 2 bags of 5 blisters per box, Double packed | packaging pkg of 10 blisters per box, Single packed | packaging pkg of 10 blisters per box, Single packed | packaging pkg of 10 blisters per box, Single packed |
| parameter 45 °C max. temp., 120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL), 3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C | parameter 3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C, 45 °C max. temp., 120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL) | parameter 3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C, 120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL), 45 °C max. temp. | parameter 120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL), 3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C, 45 °C max. temp. |
| manufacturer/tradename Steritest® | manufacturer/tradename Steritest® | manufacturer/tradename Steritest® | manufacturer/tradename Steritest® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Steritest® NEO-Einheit
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?