Fortfahren mit
TTTP02500
Isopore-Membranfilter
greener alternative
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Polycarbonat-Membranfilter, Porengröße 2,0 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
2.0 μm pore size, 5.9 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
0.0268 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 932 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~180 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
23 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore
pore size
2.0 μm pore size, 5.9 % porosity
bubble point
≥0.6 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Die Isopore Membran ist ein Kernspurfilter aus Polycarbonat, der für alle Anwendungen empfohlen wird, bei denen die Probe auf der Membranoberfläche analysiert wird. Die Isopore Membran bietet deutliche Vorteile für die Analyse luftübertragener Verunreinigungen und anderer Partikel mithilfe eines optischen oder Elektronenmikroskops. Die Isopore Membran besteht aus einem Polycarbonatfilm, der eine glatte, glasartige Oberfläche zur besseren Probenuntersuchung aufweist. Der spezielle Herstellungsprozess der Membran gewährleistet einen präzisen Porendurchmesser und eine einheitliche Porengröße für die genaue Separation der Proben auf Größenbasis. Filter von gleichem Gewicht sind aufgrund des geringen, gleichmäßigen Teer- und Aschegewichts normalerweise nicht erforderlich.
Eigenschaften & Vorteile:
•Die Membranstruktur hält Teilchen auf der Oberfläche zurück und vereinfacht dadurch die Zählung und Analyse
•Isopore Membranen färben nicht, wodurch Hintergrundstörungen reduziert werden
•Nicht-hygroskopisches Material verkürzt die Trocknungs- und Probenanalysezeit
•Lichtdurchlässiges Material erfordert keine Klärung vor der Durchlichtmikroskopie; auch in brauner Ausführung erhältlich
Anwendungen:
Luftüberwachung, Epifluoreszenzmikroskopie, Chemotaxis-Assays
Filtercode: TTTP
Filtertyp: Oberflächenfilter
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Zytologie
  • Überwachung der Luftqualität
  • Analyse auf Mikroplastik
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Nach dem Autoklavieren kann die Flussrate ggf. reduziert sein.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TTTP04700RTTP14250RTTP02500
parameter
0.0268 L/min-cm2-psi air flow rate, 932 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., ~180 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
0.0268 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 932 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~180 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
0.024 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 687 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~175 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
0.024 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 687 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~175 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
25 mm
diam.
47 mm
diam.
142 mm
diam.
25 mm
pore size
2.0 μm pore size, 5.9 % porosity
pore size
2.0 μm pore size, 5.9 % porosity
pore size
1.2 μm pore size, 14.7 % porosity
pore size
1.2 μm pore size, 14.7 % porosity
material
plain filter, white filter, polycarbonate membrane
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopore-Membranfilter