Fortfahren mit
SX0795
Sodium Tartrate, Dihydrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonym(e):
Sodium Tartrate, Dihydrate, Tartaric Acid Disodium Salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CHOHCOONa)2 · 2H2O
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41115601
EC Index Number:
212-773-3
MDL number:
Assay:
99.0-101.0%
Grade:
ACS reagent
Form:
crystals
Solubility:
290 g/L
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
meets USP/NF
assay
99.0-101.0%
form
crystals
impurities
≤0.005% Insoluble Matter
loss
15.61-15.71% loss on drying, at 150C
color
white/clear
pH
8 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
290 g/L
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.01%, Fe: ≤0.001%, NH4+: ≤0.003%, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChI key
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Analysis Note
Ammonium (NH4): 0.003% max
Assay: 99.0-101.0%
Calcium (Ca): 0.01% max
Chloride (Cl): ppm max
Color: White or colorless
Form: Crystals
Heavy metals (as Pb): 5ppm max
Insoluble matter: 0.005% max
Iron (Fe): 0.001% max
Loss on drying at 150°C: 15.61-15.71%
Phosphate (PO4): 5ppm max
Sulfate (SO4): 0.005% max
pH of a 5% solution at 25°C: 7.0-9.0
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium Tartrate, Dihydrate
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c