Merck
SN50A47FF3
OptiScale® Capsule Filter Polygard® CN
filtration area 17.7 cm², pore size 5.0 μm
Synonym(e):
Optiscale Capsule Polygard -CN 5.0 μm 3/4 in. TC/TC, Optiscale® Capsule Filter Polygard® CN
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031610
UNSPSC Code:
23151806
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Optiscale® Kapselfilter Polygard® CN, Max Pressure: 80 psi @ 25 °C
Quality Segment
material
PVDF vent cap, fluoroelastomer FKM seal, polycarbonate , polypropylene , polypropylene support
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
manufacturer/tradename
OptiScale®
parameter
25 °C max. inlet temp., 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C, 80 psig max. inlet pressure
diam.
6.9 cm (2.7 in.)
filtration area
17.7 cm2
inlet connection diam.
3/4 in.
outlet connection diam.
3/4 in.
impurities
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
matrix
Polygard®-CN
pore size
5.0 μm nominal pore size, 5.0 μm pore size
input
sample type liquid
fitting
inlet sanitary flange, 19 mm (3/4 in.) inlet/outlet sanitary flange, outlet sanitary flange
General description
Device Configuration: Filtereinheit
Features and Benefits
Format: Single Layer
Preparation Note
Sterilization Method
3 Autoklavenzyklen von 60 min bei 126 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
Analysis Note
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥100 ml Wasser
Other Notes
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Directions for Use:
  • Organism Retention: Bacterial
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Appliication: Protein Purification
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer to the installation and wetting sections of OptiScale® 47 Capsulle Filter with Polygard® CN Media user guide
  • Storage Statement: Store in original packaging at room temperature
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state, and local regulations
Legal Information
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)