Fortfahren mit
SLFGN25VS
Millex-Belüftungsfilter mit Kanüle (steril)
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, PTFE membrane, hydrophobic, medical device
Synonym(e):
Millex-25 0.2 µm Hydrophobic Vent Filter Unit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.2 μm pore size
Diam.:
25 mm
Sterility:
sterile; ethylene oxide treated
Material:
PTFE membrane, PVC housing, stainless steel needle
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
PTFE membrane, PVC housing, stainless steel needle
sterility
sterile; ethylene oxide treated
product line
Millex
feature
CE compliant, hydrophobic, medical device
manufacturer/tradename
Millex
parameter
2 bar max. inlet pressure (29 psi), 45 °C max. temp.
diam.
25 mm
filtration area
4 cm2
housing diam.
28 mm
inlet to outlet H
61 mm , including needle
matrix
Fluoropore®
pore size
0.2 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet, outlet needle
shipped in
ambient
General description
Der Millex-Belüftungsfilter mit Kanüle (steril) ist ein Medizinprodukt, das als Gasentlüftungsfilter zur Belüftung von Medizinprodukten und bei der Herstellung von Beimischungen in der Pharmazie bestimmt ist.
Application
Sterile Belüftung von Flaschen bis zu einer Größevon 2 Litern.
Features and Benefits
  • Für den Einmalgebrauch, nicht pyrogen und nicht toxisch
  • Besteht aus einem hydrophoben 0,2-μm-Fluoropore™-Membranfilter, der in ein Gehäuse aus Polyvinylchlorid (PVC) eingeschweißt ist
  • Wässrige Lösungen werden durch die hydrophobe Membran des Filters blockiert
  • Kompatibel mit den meisten gasförmigen Lösungen
  • CE-Kennzeichnung
Other Notes
Die Einheiten sind ausschließlich für die Verwendung durch medizinisches und/oder Laborfachpersonal bestimmt.
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)