Merck
SLCR013
Millex hydrophober PTFE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Synonym(e):
Millex-LCR-Spritzenvorsatzfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,45 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.45 μm pore size
Diam.:
13 mm
Sterility:
non-sterile
Material:
PTFE membrane (hydrophilic), high-density polyethylene , high-density polyethylene housing
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE membrane (hydrophilic), high-density polyethylene , high-density polyethylene housing
sterility
non-sterile
product line
Millex
feature
holdup volume≤ 25 μL (after air purge), hydrophobic
manufacturer/tradename
Millex
parameter
45 °C max. temp., 7 bar max. inlet pressure (100 psi)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
H
21.1 mm
diam.
13 mm
filtration area
0.65 cm2
volume
10 mL
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Filtercode: LCR
SLCRX13NL ersetzt SLCR013NL
SLCRX13NK ersetzt SLCR013NK
Filtercode: LCR
Features and Benefits
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Packaging
nicht steril
Physical form
Farbcode: Einlass/Auslass naturfarben
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany