Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
3 x 60 nmol | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 620,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
€ 620,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
lyophilized
application(s)
cell analysis
detection method
fluorometric
General description
Intrazellulär reichlich vorkommende Sulfan-Schwefelspezies, einschließlich Persulfid (R-S-SH), Polysulfid (R-S-Sn-S-R) und Polysulfid (H2Sn) spielen wichtige Rollen bei der Erhaltung von intrazellulären reduzierenden Umgebungen. BioTracker grüner Sulfanschwefelfarbstoff für Lebendzellen ist eine FRET-basierte Fluoreszenzsonde, um speziell die intrazellulären Sulfan-Schwefelspezies nachzuweisen. Es weist ohne Sulfanschwefel nur eine schwache Fluoreszenz auf und fluoresziert als Reaktion auf mikromolare Konzentrationen von Sulfanschwefel reversibel. Seine Reaktion ist hochspezifisch und weist nahezu keine bis keine Reaktivität mit H2S, Cysteinresten und Schwefeloxiden auf. Der Farbstoff ist eine zellpermeable diacetylierte Form, die durch intrazelluläre Esterasen hydrolysiert wird, um einen Metaboliten zu erzeugen, der in den Zellen zurückgehalten wird. Folglich eignet er sich zum Überwachen der intrazellulären Konzentration von Sulfanschwefel mittels Lebendzellbildgebung.Spektrale Eigenschaften:Absorption (max): 495 nmEmission (max): 525 nmForschungskategorie:Lebendzellfarbstoff
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Live Cell imaging probe for sulfane sulfur species including persulfide (R-S-SH), polysulfide (R-S-S<sub>n</sub>-S-R) and ploysulfide (H<sub>2</sub>S<sub>n</sub>). | description Live Cell imaging probe for detection of Copper (Cu+) ion in live cells. | description Live cell imaging dye for simultaneous visualization of cellular Adenosine-5′-Triphosphate (ATP) and peroxynitrite (ONOO-). | description - |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) - |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?