Fortfahren mit
SCT103
BioTracker NucView® 530 Caspase-3-Farbstoff, rot (DMSO)
Live cell imaging apoptosis dye for caspase-3/7 enzyme activity used to detect programmed cell death using fluorescence microscopy or flow cytometry applications.
Synonym(e):
Live cell imaging probe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Caspasen sind eine Familie von Proteaseenzymen, die beim programmierten Zelltod, der auch als Apoptose bezeichnet wird, eine entscheidende Rolle spielen. Caspase-3 ist ein Caspaseprotein, das mit Caspase-8 und Caspase-9 interagiert und dessen sequenzielle Aktivierung bei der Ausführungsphase der zellulären Apoptose von hoher Bedeutung ist.
BioTracker NucView 530 Caspase-3-Farbstoff, rot, ist ein praktisches Hilfsmittel für lebende Zellen, um mittels Fluoreszenzmikroskopie oder Durchflusszytometrie auf Grundlage der Caspase-3/7-Aktivität ein Profil der apoptotischen Zellpopulationen zu erstellen. Im Gegensatz zu anderen fluorogenen Caspase-Substraten oder FLICA-Assays (Assays auf Basis fluoreszenter Caspase-Inhibitoren) kann BioTracker NucView 530 Caspase-3-Farbstoff, rot, zum Nachweis der Caspase-3/7-Aktivität in intakten Einzelzellen verwendet werden, ohne das Fortschreiten der Apoptose zu hemmen. Das Substrat besteht aus einem fluorogenen DNA-Farbstoff, der an die DEVD-Erkennungssequenz von Caspase-3/7 gekoppelt ist. Das anfänglich nicht fluoreszierende Substrat dringt durch die Plasmamembran in das Zytoplasma ein. In apoptotischen Zellen spaltet Caspase-3/7 das Substrat, woraufhin ein hochaffiner DNA-Farbstoff freigesetzt wird, der in den Zellkern migriert und die DNA rot fluoreszierend färbt. Das NucView 530 Caspase-3-Substrat ist demnach bifunktional, da es sowohl den Nachweis der Caspase-3/7-Aktivität als auch die Visualisierung von morphologischen Veränderungen im Zellkern während der Apoptose ermöglicht. Der Farbstoff ist in Formaldehyd fixierbar und mit anschließenden Immunfärbeverfahren kompatibel. Der Farbstoff ist in DMSO- und PBS-Formulierungen (phosphatgepufferte Kochsalzlösung) erhältlich. Substratformulierungen in PBS eignen sich für Zellen mit einer Sensitivität gegenüber DMSO-Toxizität.
Das NucView 530 Caspase-3-Substrat färbt apoptotische Zellkerne mit orangefarbener Fluoreszenz für den Nachweis im Cy3-Kanal mittels Fluoreszenzmikroskopie oder im PE-Kanal mittels Durchflusszytometrie. Es gilt zu beachten, dass NucView 530 bei Anregung durch die Laserlinie von 488 nm auch im FITC-Kanal fluoresziert und daher nicht zusammen mit grünen Sonden mittels Durchflusszytometrie analysiert werden kann.
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 528 nm
Emission: 563 nm
Application
Apoptose-Farbstoff für die Bildgebung von lebenden Zellen hinsichtlich der Enzymaktivität von Caspase-3/7 zum Nachweis des programmierten Zelltods mittels Fluoreszenzmikroskopie oder Durchflusszytometrie.
Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen
Forschungskategorie
Zellbildgebung
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
Physical form
Flüssig
Preparation Note
BioTracker NucView 530 Caspase-3-Farbstoff, rot, 1 mM in DMSO bei 2–8 ºC aufbewahren. Vor Licht schützen.
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt.
Analysis Note
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 528 nm
Emission: 563 nm
Legal Information
NucView is a registered trademark of Biotium Inc.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT105SCT102SCT100
description
Live cell imaging apoptosis dye for caspase-3/7 enzyme activity used to detect programmed cell death using fluorescence microscopy or flow cytometry applications.
description
Live cell imaging apoptosis dye for caspase-3/7 enzyme activity used to detect programmed cell death using fluorescence microscopy or flow cytometry applications.
description
Live cell imaging apoptosis dye for caspase-3/7 enzyme activity used to detect programmed cell death using fluorescence microscopy or flow cytometry applications.
description
Live cell imaging apoptosis dye for caspase-3/7 enzyme activity used to detect programmed cell death using fluorescence microscopy or flow cytometry applications.
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - (refers to pure substance)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)