Fortfahren mit
SCME002
EndoGRO-VEGF Komplettnährmedien-Kit
The kit is unavailable; however, the individual components can be purchased separately: SCME-BM and SCME002-S
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116100
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Storage temp.:
2-8°C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
EndoGRO-VEGF Komplettnährmedien-Kit,
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type endothelial cells
storage temp.
2-8°C
General description
EndoGRO Medienformulierungen bieten eine optimale Zellkulturumgebung für viele Arten von Endothelzellen, einschließlich HUVEC, Aortenendothelzellen und andere humane Endothelzellen der großen Gefäße und mikrovaskuläre Endothelzellen. Diese Medien fördern das Wachstum von Endothelzellen mit Geschwindigkeiten, die im Handel erhältlichen serumhaltigen Medien gleichkommen oder diese übersteigen, wobei eine ausgezeichnete Zellmorphologie erhalten bleibt. Die Medien sind für zusätzliche Stabilität in einer speziell entwickelten, vor UV-Strahlung schützenden Schrumpffolie verpackt, die zudem einen Temperaturfühler zum Verhindern von Verunreinigungen enthält. EndoGRO Medien enthalten keine Antimikrobiotika und kein Phenolrot; Komponenten, die zu Zellstress und Maskierungseffekten führen können, die Versuchsergebnisse beeinflussen könnten. Vier unterschiedliche Medienformulierungen für verschiedene Anwendungen und Zellkulturanforderungen sind erhältlich.
Application
EndoGRO-VEGF ist eine Formulierung mit geringem Serumgehalt, die VEGF enthält. Sie ist für die schnelle Proliferation von humanen Endothelzellen, HUVEC, Aortenendothelzellen und anderen Endothelzellen der großen Gefäße vorgesehen
Preparation Note
Basalmedium (SCME-BM) sollte bei 2–8 ºC gelagert werden. Die spezielle UV-Schutzverpackung schützt EndoGRO Medien vor Lichtschäden. Anwender sollten jedoch darauf achten, das Medium vor einer verlängerten Aussetzung gegenüber Licht zu schützen. Das Supplement Kit (SCME002-S) sollte bei -20 ºC gelagert werden.
Other Notes
  • EndoGRO Basalmedium (SCME-BM)
  • Supplement Kit (SCME002-S)
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2