Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106200
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160801
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
Das humane ES/iPS-Medium zur neuralen Induktion von EMD Millipore ist ein serumfreies/chemisch definiertes optimiertes Medium für die schnelle Produktion expandierbarer neuraler Vorläuferzellen aus pluripotenten humanen ES- und iPS-Zellen. Das Medium nutzt sowohl niedermolekulare neurale Induktoren als auch Supplemente, um eine hoch angereicherte Population expandierbarer neuraler Vorläufer auf der Grundlage etablierter Protokolle herzustellen. Neurale Vorläufer werden 10 Tage lang aus herkömmlichen Startkulturen mit Feeder-Zellen oder Kulturen ohne Feeder-Zellen mit undifferenzierten humanen ES/iPS-Zellen gebildet und können über 3 bis 5 Passagen erweitert werden, was zu einer mindestens 20-fachen Ausdehnung führt. In der Regel können aus 1 Well einer 6-Well-Platte mit schätzungsweise 500.000 pluripotenten humanen ES/iPS nach 3 Passagen etwa 5 bis 10 Millionen neurale Vorläufer gewonnen werden. Die daraus resultierenden neuralen Vorläuferzellen sind multipotent und können weiter auf spezifische Nervenzellsubtypen differenziert werden, die von Interesse sind.
Preparation Note
Bei -20 °C aufbewahren. Ab Empfangsdatum 3 Monate oder bis zum Verfallsdatum auf der Flasche haltbar, wenn die Reagenzien ordnungsgemäß gehandhabt und gelagert werden. Hinweis: Das zugesetzte ES/iPS-Medium zur neuralen Induktion kann bei 2 bis 8 °C bis zu 4 Wochen lang aufbewahrt werden.
Other Notes
1) Basalmedium für die neurale Induktion (Art.-Nr. CS210991). Eine 125-ml-Flasche. 2) Neurales Supplement 1 (50X) (Art.-Nr. CS210992). Eine 2,5-ml-Flasche. 3) Neuro2-Medienzusatz (Art.-Nr. SCM012-S). Eine 1,25-ml-Flasche. 4) GSK3- und TGFbR-Inhibitor-Cocktail (1000X) (Art.-Nr. CS210983-150UL). Ein 150-µl-Fläschchen. 5) AMPK-Inhibitor (1000X) (Art.-Nr. CS210995-60UL). Ein 60-µl-Fläschchen.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2