Fortfahren mit
SCCE001
EndoGRO <™Endothelzellen aus der humanen Nabelschnurvene (HUVEC)
The EndoGRO® Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC) are a commonly studied human cell type extracted from human neonatal umbilical cords.
Synonym(e):
HUVEC cells
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
human umbilical cord vein (endothelium)
Morphology:
(endothelial)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human umbilical cord vein (endothelium)
Quality Segment
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
EndoGRO®, Millipore Chemicon®
morphology
(endothelial)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
General description
EndoGRO Endothelzellen aus der humanen Nabelschnurvene (HUVEC) sind ein häufig untersuchter humaner Zelltyp, der aus der humanen neonatalen Nabelschnur extrahiert wird. Sie sind relativ leicht zu züchten und liefern ein wertvolles Zellmodell für viele gefäßbiologische Forschungsanwendungen, einschließlich Entzündung, Angiogenese, Atherosklerose, Blutgerinnsel, Vasokonstriktion und Vasodilatation. EndoGRO® HUVEC werden in Passage 1 bereitgestellt und haben einen Qualitätstest in serumarmem Medium ohne Exposition an Phenolrot durchlaufen.
Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Dieses Produkt ist nicht für die menschliche oder veterinäre Anwendungen zugelassen und darf nicht in in-vitro-diagnostischen oder klinischern Verfahren eingesetzt werden
Produktherkunft: Humane neonatale Nabelschnur
Application
EndoGRO Endothelzellen aus der humanen Nabelschnurvene (HUVEC) sind ein häufig untersuchter humaner Zelltyp, der aus der humanen neonatalen Nabelschnur extrahiert wird.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Lesen Sie bitte das Datenblatt für ausführliche Anleitungen zum Auftauen, Plattieren, Nähren, Passagieren etc.
Für beste Ergebnisse sollte EndoGRO HUVEC in (auf 37 °C erwärmtem) EndoGRO-Medium kultiviert werden. Lesen Sie bitte die medienspezifischen Datenblätter für weitere Informationen (SCME001).
Biochem/physiol Actions
Endothel-Zellen:
Nabelschnur
Packaging
500.000 Zellen
Preparation Note
EndoGRO HUVEC werden in Form von kryokonservierten Ampullen verkauft. Zur Aufrechterhaltung der Zellintegrität sollten die Produkte sofort nach Empfang ausgepackt werden. Die kryokonservierten Zellen sollten in der Flüssig- oder Gasphase eines Flüssigstickstoff-Dewargefäßes aufbewahrt werden.
Die langfristige Lagerung der Ampulle muss in einem Flüssigstickstoff-Dewargefäß erfolgen oder einem mechanischen Gefrierschrank, der für kryokonservierte Zelllagerung ausgeführt ist und eine Temperatur unter -135 °C aufrechterhält.
Millipore empfiehlt die Lagerung der kryokonservierten Ampullen in Flüssigstickstoff in der Dampfphase. Die kryokonservierten Ampullen mit Vorsicht handhaben. Bei der Arbeit mit Zellkulturen sollten stets Schutzbrille und Schutzhandschuhe getragen werden. Vor dem Auftauen der Ampullen in einem Wasserbad muss in einem Sicherheitsschrank für biologische Stoffe auf aseptische Weise jeglicher Stickstoff aus den kryokonservierten Ampullen abgelassen werden.
Analysis Note
Negatives Testergebnis für Hepatitis B, Hepatitis C und HIV-1. Frei von Bakterien, Pilzen und Mykoplasmen-Kontamination.
Weiteres Wachstum: Garantiert 15 oder mehr Verdoppelungen, wenn im entsprechenden EndoGRO-Medium gezüchtet.
Other Notes
SCCE001
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ENDOGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCCE016C-12203C-12206
description
The EndoGRO® Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC) are a commonly studied human cell type extracted from human neonatal umbilical cords.
description
Human Corneal Epithelial Cells provide an ideal serum-free culture model without antimicrobials or phenol red when used with the EpiGRO Ocular Epithelia Complete Media Kit.
description
Pooled, 500,000 cryopreserved cells
description
Single donor, isolated in Growth Medium 2, 500,000 cryopreserved cells
biological source
human umbilical cord vein (endothelium)
biological source
human cornea (epithelial cells)
biological source
human umbilical cord vein
biological source
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
morphology
(endothelial)
morphology
(epithelial)
morphology
( endothelial)
morphology
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
vial of 500,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
-
manufacturer/tradename
EndoGRO®
manufacturer/tradename
Chemicon®, EpiGRO®, Millipore
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)