Fortfahren mit
SCC339
3dGRO Dünndarmorganoide, Alter 19 (Prep ht-105-I)
Normal, Ileum, Age: 19, Male, Mutation: None
Synonym(e):
Intestinal organoids, intestinal organoids
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106509
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
human ileum
packaging
vial of >1500 viable organoids cells
manufacturer/tradename
Millipore
gender
male
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture: suitable
application(s)
3D cell culture
control
(lleum)
relevant disease(s)
(Normal)
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
Application
  • Viabilität: >1.500 lebensfähige Organoide/Fläschchen
  • Organoid-Wachstum: Entspricht
  • Die Zellen werden mit einem Human Essential CLEAR Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Infektionskrankheiten getestet.
  • Mykoplasmakontamination: Negativ
  • STR-Profil: Entspricht
Aus Patienten gewonnene Organoide (PDO, patient derived organoids) sind neuartige In-vitro-3D-Zellmodelle, welche die ursprüngliche Gewebephysiologie und molekulare Pathologie konservieren und dadurch eine klinisch relevante Alternative zu traditionellen 2D-Zelllinien sowie ein wirksames Tool zum Optimieren und verringern von Tiermodellen darstellt. PDO können aus Biopsien oder reseziertem Gewebe erwachsener Patienten gewonnen werden, die native LGR5+-Stammzellenpopulationen enthalten und mit EZM-reichem Substrat unter Verwendung von spezialisierten Organoidmedien wie mit L-WRN konditionierten Medien kultiviert wurden. Adulte Gewebe aus Organoiden sind in Langzeitkulturen phänotypisch und genetisch stabil und stellen reifere Phänotypen im Vergleich zu Organoiden aus iPSC dar. Nicht zuletzt können PDO die klinische Reaktion von Patienten auf Chemotherapeutika voraussagen.
Wir haben nun eine umfassende Biobank mit hochgradig charakterisierten, aus Gewebe gewonnenen humanen gastrointestinalen Organoiden aus gesunden und erkrankten Patienten im Angebot. Die Darmorganoid-Biobank enthält mehr als 50 hochgradig charakterisierte Darmorganoide aus sowohl gesunden als auch erkrankten Patienten, die aus mehreren Regionen des Verdauungssystems entnommen wurden, einschließlich dem Dünndarm (Duodenum, Ileum), Magen, Rektum und Darm.
Zelllinieneigenschaften
  • Geschlecht: Männlich
  • Alter: 19 Jahre
  • Organ: Ileum
  • Erkrankung: Gesund
Features and Benefits
Kryokonservierte gastrointestinale Organoide aus Patienten (PDO)
Preparation Note
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Organoide können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Legal Information
3dGRO® is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany.
3dGRO® organoids were derived utilizing HUB Organoid Technology.
Subject to local law, this product is intended to be sold for internal in vitro research use only subject to terms and conditions found here: www.sigmaaldrich.com/pdouse. This product may not be re-engineered or copied; used to make derivatives or modifications; used to develop, test, or manufacture a commercial product; used as a component in a commercial product; resold or licensed; used in any clinical applications or trials; or used in humans. A license or limited commercial use agreement is required for use by any for-profit entity, use in services, and use in sponsored academic research. For information regarding any such use, please contact organoids@milliporesigma.com.
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCC337SCC354SCC351
biological source
human ileum
biological source
human ileum
biological source
human (duodenum)
biological source
human (duodenum)
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
relevant disease(s)
(Normal)
relevant disease(s)
(Normal)
relevant disease(s)
(Normal Adjacent (Crohns))
relevant disease(s)
(Normal)
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
packaging
vial of >1500 viable organoids cells
packaging
vial of >1500 viable organoids cells
packaging
vial of >1500 viable organoids cells
packaging
vial of >1500 viable organoids cells
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c