Merck
SAMPLCR01
Millex-Samplicity®-Filter
PTFE membrane, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonym(e):
Millex-LCR-Spritzenvorsatzfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,45 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.45 μm pore size
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
Material:
PTFE membrane, high-density polyethylene
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE membrane, high-density polyethylene
sterility
non-sterile
product line
Millex
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Samplicity®
parameter
0.3 mL min. working volume
technique(s)
HPLC: suitable, analytical sample preparation: suitable
diam.
25 mm
volume
1.7 mL
pore size
0.45 μm pore size
fitting
inlet funnel (Easy loading), outlet tip (for smooth transfer to HPLC vials)
shipped in
ambient
General description
Filtercode: LCR
SAMP2LCRB ersetzt SAMPLCR01
Überblick über Millex-Samplicity®-Filter für das Samplicity®-G2-System
  • Das Samplicity®-G2-Filtersystem ermöglicht die vakuumgesteuerte Filtration von bis zu 8 Proben gleichzeitig direkt in HPLC-Gefäße
  • Filtration für HPLC-Probenaufbereitung ohne Spritzen
  • Millex-Samplicity®-Filter bieten integrierte Einfülltrichter und Filter für die einfache Probenladung
Application
Vorgesehen für das Samplicity-Filtrationssystem. Das System wird mittels Unterdruck angetrieben, sodass mit minimaler Anstrengung 1 bis 8 Proben in Sekundenschnelle in standardmäßige HPLC-Phiolen gefiltert werden können. Zudem garantiert es eine höhere Rückgewinnung als bei der Verwendung von Spritzenfiltern.
Features and Benefits
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Packaging
nicht steril
Legal Information
MILLEX SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millex-Samplicity®-Filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)