Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
The Amplifluor SNPs Genotyping System for Assay Development is designed for new users unfamiliar with the technology. This kit contains the fluorescein-, sulforhodamine- and JOE-labeled Amplifluor UniPrimers as well as control primers and templates.
Legal Information
Amplifluor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany