Fortfahren mit
RDYTUBE08
Set mit 8 Schläuchen
For connection of adapters to GL45 cap. To be used in ReadyStream®workflow.
Synonym(e):
Silikonschläuche
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
12352315
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
silicone
sterilization compatibility
autoclavable compatible
packaging
pkg of 8 tubes
application(s)
food and beverages
General description
Die in diesem Set enthaltenen Silikonschläuche haben einen Durchmesser von 6,4 mm und eine Länge von 7 cm. Sie sind speziell für den ReadyStream®-Workflow in Verbindung mit den GL45-Kappen vorgesehen. Die Steifheit der Schläuche verhindert ihr Einklemmen, wenn sie mit den Anschlüssen verbunden sind.
Legal Information
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany