Fortfahren mit
RDYSTRM10
ReadyStream® Medieneinheit
For convenient preparation of large amount of food testing media in short time
Synonym(e):
Automatische Medienpräparationseinheit, Präparator für konzentrierte Medien
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 13.940,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
13102014
€ 13.940,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Demo anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
AC/DC input
200 V / 240 V, 50-60 Hz
Quality Segment
manufacturer/tradename
ReadyStream®
system H × D × L
20.5 cm × 50.1 cm × 35.3 cm
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with ReadyStream® System
General description
Die ReadyStream® Medieneinheit ist ein wesentlicher Teil des ReadyStream® Systems für die schnelle und sterile Medienherstellung.
Sie ist eine kompakte Medienherstellungseinheit, umfassend:
  • Auslassverbinder für Filterset (Wassersterilfiltration)
  • Schlauchpumpe (automatische Dosierung von konzentrierten Medien)
  • 4-Wege-Absperrhahn (zum Kombinieren von Wasser aus dem Filterset und konzentrierten Medien aus dem Medienbeutel)
Die ReadyStream® Medieneinheit rekonstituiert das dehydrierte Mediengranulat (separat durch eine Schlauchverbindung bereitgestellt) automatisch mit sterilfiltriertem Wasser (durch das Instrument).
Die hergestellten Medien können direkt ohne Autoklavieren verwendet werden. Die Medien werden durch die ReadyStream® Abgabeeinheit mit dem gewählten Medienvolumen und der gewünschten Medientemperatur abgegeben.
Das ReadyStream® System kann sterile Medien mit minimalem Eingreifen des Anwenders herstellen und abgeben. Das Tisch-Design spart Platz im Labor und Zeit bei kritischen Experimenten sowie der täglichen Routine.
Application
Die ReadyStream® Medieneinheit wird zum sofortigen Herstellen und Abgeben von sterilen Medien verwendet. Die hergestellten Medien sind gebrauchsfertig für routinemäßige mikrobiologische Anwendungen.
Features and Benefits
  • Gebrauchsfertige Medien
  • Kein Autoklavieren.
  • 15-20 Minuten Herstellungsdauer.
  • Tischsystem zum Platzsparen im Labor gegenüber gängigen Medienherstellungsprozessen.
  • Großes Medienvolumen nach Bedarf verfügbar, z. B. 100 l aus 10 l konzentriertem Stammmedienbeutel.
Reduzierter Workflow, Zeit-, Energie- und Wasserverbrauch.
Other Notes
Erforderliche Komponenten, die nicht enthalten sind:
Diese Katalognummer enthält nicht alle Komponenten, die für die Installation des ganzen ReadyStream® Systems erforderlich sind. Die folgenden Teile müssen separat für das Produkt bestellt werden:
  • RDYSTRM20.
  • RDYSTRM30.
  • RDYSTRM40.
  • RDYSTRM90.
  • RDYSTRAIN01.
  • Ein länderspezifisches Stromkabel, das für die lokale Stromversorgung geeignet ist.
Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Katalognummer.
Für Zugriff auf das ReadyStream® Data Matrix Generator Tool klicken Sie bitte auf folgenden Link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/calculators-and-apps/readystream-data-matrix-generator
Legal Information
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RDYSTRM20RDYSTRM01EU5.74846
description
For convenient preparation of large amount of food testing media in short time
description
For convenient dispensing of large amount of food testing media in short time
description
For convenient preparation of large amounts of food testing media in a short time
description
ReadyStream® (Media bag), GranuCult® prime, according to ISO, FDA-BAM, EP, granular, pack of 3 × 100 L, for use with ReadyStream® System
compatibility
for use with ReadyStream® System
compatibility
for use with ReadyStream® system
compatibility
-
compatibility
for use with ReadyStream® System
system H × D × L
20.5 cm × 50.1 cm × 35.3 cm
system H × D × L
46.6 cm × 35.3 cm × 23.1 cm
system H × D × L
-
system H × D × L
-
Quality Level
EQ2
Quality Level
EQ2
Quality Level
EQ2
Quality Level
200
AC/DC input
200 V / 240 V, 50-60 Hz
AC/DC input
24 V / 24 V DC
AC/DC input
200 V / 240 V, 50-60 Hz
AC/DC input
-
manufacturer/tradename
ReadyStream®
manufacturer/tradename
ReadyStream®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
GranuCult® prime, ReadyStream® (Media bag)
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)