Merck
PX1280
Platinum Chloride Solution 10% W/W
liquid
Synonym(e):
Platinum Chloride Solution 10% W/W, Chloroplatinic Acid, 10% Solution, Chloroplatinic Acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
H2Cl6Pt · 6H2O
Molekulargewicht:
517.90
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
TITRISTAR
Analysis Note
Expiration date: Exp 24 months from mfg date
Assay: 10.0% min
Color: Yellow
Form: Clear liquid
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials