Merck
PUMP05601
Recirculation Pump
AC/DC input 120 V
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.51
UNSPSC Code:
41104200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
AC/DC input
120 V, 60 Hz
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with tanks
General description
Recirculation Pump is a water purification system accessory. The pump recirculates stored water to maintain pure water quality.
For use with 30, 60, and 100 L polyethylene (PE) reservoirs to protect stored water quality.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Recirculation Pump