Merck
PP41-10-KC
Gamma Globulin, GT (KC) - 10mg
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2