Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Membranfilter aus regenerierter Zellulose, 5 kDa NMWCO, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 25 mm Amicon® Bioseparations
material
regenerated cellulose membrane
Quality Segment
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Ultracel®
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
filtration area
4.1 cm2
matrix
Ultracel®
pore size
5 kDa NMWCO
shipped in
ambient
General description
Ultracel regenerierte Cellulose-Membranen werden zum Konzentrieren oder Entsalzen von verdünnten Lösungen empfohlen. Die hydrophile, dichte Mikrostruktur der Ultracel Membranen sorgt für die höchstmögliche Rückhaltung kombiniert mit der geringstmöglichen Adsorption von Proteinen, DNA oder anderen Makromolekülen.
Biomax PES-Membranen werden für das Konzentrieren oder Entsalzen größerer Volumina von stärker konzentrierten Proben wie Serum, Plasma oder konditionierten Gewebekulturmedien empfohlen.
Durapore PVDF Mikrofiltrations-Membranscheiben sind mit Porengrößen von 0,1 µm, 0,22 µm oder 0,45 µm und einem Durchmesser von 63,5 mm oder 75 mm erhältlich.
Eigenschaften & Vorteile:
•Folgende Scheibendurchmesser sind u.a. erhältlich: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 und 150 mm
•Sowohl Ultracel-, Durapore- als auch Biomax-Membranen sind in einer Vielzahl an Porengrößen erhältlich, um Ihren Abscheidungsanforderungen zu entsprechen
•Kompatibel mit Amicon-Rührzellen
Anwendungen:
Konzentrieren, Pufferaustausch, Entsalzen
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| diam. 25 mm | diam. 44.5 mm | diam. 47 mm | diam. 76 mm |
| manufacturer/tradename Ultracel® | manufacturer/tradename Ultracel® | manufacturer/tradename Ultracel® | manufacturer/tradename Ultracel® |
| pore size 5 kDa NMWCO | pore size 5 kDa NMWCO | pore size 5 kDa NMWCO | pore size 5 kDa NMWCO |
| material regenerated cellulose membrane | material regenerated cellulose membrane | material regenerated cellulose membrane | material regenerated cellulose membrane |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Membranfilter aus regenerierter Zellulose, 5 kDa NMWCO
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c