Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 25 discs
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
parameter
3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
2%
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
bubble point
≥2.4 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
Application
- Bioassays
- Air monitoring
- Particle monitoring
- Particle removal
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| parameter 3 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 32 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 16 L/min-cm2 air flow rate, 190 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. |
| pore size 0.3 μm pore size, 77 % porosity | pore size 0.3 μm pore size, 77 % porosity | pore size 0.3 μm pore size, 77 % porosity | pore size 0.8 μm pore size, 82 % porosity |
| diam. 90 mm | diam. 25 mm | diam. 47 mm | diam. 13 mm |
| material mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter |
| manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MCE-Membranfilter; Porengröße 0,3 μm
signalword
Danger
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9036-19-5
9036-19-5