Fortfahren mit
PCC030C01C
Pellicon® Capsule with Ultracel® Membrane
pore size 30 kDa, C Screen, size 0.1 m² , with AseptiQuik® G connectors
Synonym(e):
Pellicon® Capsule with Ultracel® Membrane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104903
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pellicon® Kapsel mit Ultracel® Membran, Feed: AseptiQuik® G Connector Retentate: AseptiQuik® G Connector Permeate: AseptiQuik® G Connector
Quality Segment
material
EPDM rubber seal, PPO/PS blend (core), PPO/PS blend housing, TPE seal, Ultracel® membrane, composite regenerated cellulose (CRC) membrane, epoxy adhesive, polyester screen, polypropylene screen, polyurethane adhesive
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
Pellicon®
storage condition
room temperature (15-30°C)
parameter
4-8 L/min-m2 flow rate (Feed), 50 psi max. transmembrane pressure (3.5 bar) at 4-30 °C (Forward), 75 psi max. inlet pressure (5.1 bar) at 4-30 °C
technique(s)
ultrafiltration: suitable
L
41.1 cm (16.2 in.)
diam.
3.8 cm (1.5 in.)
filtration area
0.1 m2
screen size
, Type C screen (coarse screen)
size
0.1 m2 , with AseptiQuik® G connectors
volume
38 mL , in feed channel, 68 mL , in permeate channel
impurities
≤5 ppm Meets TOC (in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m2)
matrix
Ultracel®
pore size
30 kDa
pH range
2-13
fitting
inlet/outlet connection (Feed: AseptiQuik® G Connector), inlet/outlet connection (Permeate: AseptiQuik® G Connector), inlet/outlet connection (Retentate: AseptiQuik® G Connector)
General description
Die Pellicon® Kapsel ist die erste ihrer Art - ein echtes Einweg-TFF-Produkt, das in wenigen Minuten einsatzbereit ist. Das Format benötigt keinen Halter und ist als eigenständige Einheit einfach zu verwenden. Es wird durch Bestrahlung sterilisiert geliefert.
Application
Konzentrierung, Diafiltration, Pufferaustausch, Proteinaufreinigung
Features and Benefits
Plug-and-Play, Design ohne Halter -- einfach zu installieren, sicher zu entfernen
Gammasterilisiert und frei von Konservierungsmitteln -- einsatzbereit in wenigen Minuten
Echtes Einwegprodukt, abgeschlossene Kapsel -- schnell, sicher und flexibler Batch-Turnaround
Bewährte Ultracel®-Membran und Sieb vom Typ C - hohe Rückgewinnung, ausgezeichneter Massentransfer, Lösungsmittelresistenz
Pellicon® TFF bewährte Leistung - echte lineare Skalierbarkeit innerhalb der Pellicon® TFF Familien
Packaging
Ein Schaumstoffbeutel wird über die Endkappen an beiden Enden der Kapsel aufgesteckt und die Kapsel dann doppelt in Beutel verpackt und vakuumversiegelt. Die doppelt in Beutel eingepackte Kapsel wird dann auf eine Platte gelegt und einzeln verpackt.
Other Notes
Das Emprove® Programm ergänzt das Produktportfolio durch
Umfangreiche Dokumentation zur Unterstützung der Anforderungen für Qualifizierung, Risikobewertung und Prozessoptimierung.
Konsolidierung der produktspezifischen Testung sowie von Qualitäts- und regulatorischen Informationen, um die Einhaltung der Anforderungen zu vereinfachen.
Praktischer Zugang jederzeit (24/7) zu den neuesten Produktinformationen.
Legal Information
AseptiQuik is a registered trademark of Colder Products Company
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PCC030C05CPCC300C01CPCC030C30E
pore size
30 kDa
pore size
30 kDa
pore size
300 kDa
pore size
30 kDa
technique(s)
ultrafiltration: suitable
technique(s)
ultrafiltration: suitable
technique(s)
ultrafiltration: suitable
technique(s)
ultrafiltration: suitable
filtration area
0.1 m2
filtration area
0.5 m2
filtration area
0.1 m2
filtration area
3 m2
product line
Pellicon®
product line
Pellicon®
product line
Pellicon®
product line
Pellicon®
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
fitting
inlet/outlet connection (Feed: AseptiQuik® G Connector), inlet/outlet connection (Retentate: AseptiQuik® G Connector), inlet/outlet connection (Permeate: AseptiQuik® G Connector)
fitting
inlet/outlet connection (Feed: AseptiQuik® G Connector), inlet/outlet connection (Permeate: AseptiQuik® G Connector), inlet/outlet connection (Retentate: AseptiQuik® G Connector)
fitting
inlet/outlet connection (Feed: AseptiQuik® G Connector), inlet/outlet connection (Permeate: AseptiQuik® G Connector), inlet/outlet connection (Retentate: AseptiQuik® G Connector)
fitting
inlet/outlet connection (Feed: AseptiQuik® L Connector), inlet/outlet connection (Permeate: AseptiQuik® L Connector), inlet/outlet connection (Retentate: AseptiQuik® L Connector)
Still not finding the right product?
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.