Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122409
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenAC/DC input
100 - 200 V AC, 50 - 60 Hz
Quality Segment
manufacturer/tradename
Integritest®
compatibility
for use with Integritest®
storage temp.
room temp
General description
Power Cord is used to power the IntegriTest System in UK, Ireland, Hong Kong and Singapore with 100 - 240 V, and 50-60 Hz
Application
Power Cord is used to power the IntegriTest System in UK, Ireland, Hong Kong and Singapore with 100 - 240 V, and 50-60 Hz
Legal Information
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?