Fortfahren mit
P2VVPPC01
Pellicon® 2 Mini Cassette Media: Durapore® 0.1 µm
Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: C Device Size: 0.1 m2
Synonym(e):
Pellicon® 2 Mini Filter Module VVPP 0.1 μm C 0.1 m2, Pellicon® 2 Mini Filter Module
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031623
UNSPSC Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pellicon® 2-Mini-Filtermodul, Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: C Device Size: 0.1 m2
Quality Segment
material
PVDF , polypropylene screen, polyurethane adhesive
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
H
1.5 cm (0.6 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Durapore®
pore size
0.1 μm nominal pore size, 0.1 μm pore size
pH
2-11
General description
Filter Type: Mikrofiltration
Filter Code: VVPP
Device Configuration: Mini Cassette
Features and Benefits
Type C screen (coarse screen)
Analysis Note
Gravimetric Extractables: after a water flush
Other Notes
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Prefiltration Rquirements: 100 µm
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P2VVPPV01P2GVPPV01P2GVPPC01
description
Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: C Device Size: 0.1 m2
description
Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: V Device Size: 0.1 m2
description
Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: V Device Size: 0.1 m2
description
Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: C Device Size: 0.1 m2
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
pore size
0.1 μm nominal pore size, 0.1 μm pore size
pore size
0.1 μm nominal pore size, 0.1 μm pore size
pore size
0.22 μm nominal pore size, 0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm nominal pore size, 0.22 μm pore size
material
PVDF , polyurethane adhesive, polypropylene screen
material
PVDF , polypropylene screen, polyurethane adhesive
material
PVDF , polypropylene screen, polyurethane adhesive
material
PVDF , polypropylene screen, polyurethane adhesive
parameter
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
parameter
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
parameter
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
parameter
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
technique(s)
protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pellicon® 2-Mini-Filtermodul
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)