Fortfahren mit
P2PLBCC05
Pellicon® 2 Cassette Media: 3 kDa
Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: C Device Size: 0.5 m2
Synonym(e):
Pellicon® 2 Cassette Ultrafiltration Module PLBC C 0.5 m2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031623
UNSPSC Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pellicon® 2 Cassette Media: 3 kDa, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: C Device Size: 0.5 m2
Quality Segment
product line
Pellicon®
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
H
1.5 cm (0.6 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pellicon® 2 Cassette Media: 3 kDa
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2