Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Biomax® Modul, Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: V Device Size: 0.1 m2
Quality Segment
material
polyethersulfone , polypropylene screen, polyurethane adhesive
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
H
2.16 cm (0.85 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Biomax®
pore size
5 kDa NMWCO
pH
1-14
General description
Die BIOMAX 5 Polyethersulfon-Membran von Millipore hat eine blasenfreie Struktur, die vor Leckagen der gelösten Substanzen durch Mikrodefekte schützt, die bei Hohlräumen unter der dünnen Haut von konventionellen UF-Membranen normalerweise auftreten. Diese blasenfreien Membranen sind besser permeabel, was zu einem hohen Fluss mit gleicher oder verbesserter Produktretention führt. Diese blasenfreien Membranen bieten den Vorteil einer schnellen Verarbeitung mit hoher Ausbeute und kleineren Systemen.
Das Pellicon® 2 Mini Ultrafiltrationsmodul BIOMAX weist eine Filtrationsfläche von 0,1 m2 und eine Porengröße von 5 kDa NMWCO auf.
Application
- Proteinlösungen
- Polysaccharidlösungen
- Virussuspensionen
Ernte, Waschen oder Klärung von:
- Zellkulturen und -lysaten
- Kolloidalen Suspensionen
- Viruskulturen
Features and Benefits
- Sieb Typ A (offener Kanal)
- Erstklassige blasenfreie Membranen für nahezu jede Trennungsherausforderung
- Kurzer Fließweg für schnelleren Fluss und eine höher auflösende Trennung
- Auswahlmöglichkeit für die Fließkanalkonfiguration zur Prozessoptimierung
- Berechenbare, schnelle Aufskalierung
- Echte lineare Skalierbarkeit von Modulen in Laborgröße bis hin zu Aufbauten im Industriemaßstab für die Verarbeitung von Tausenden von Litern
- Höhere Auflösung, erhöhte Ausbeuten und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Rückstau
- Ultracel Membranen sind Verbundmembranen auf einem mikroporösen Substrat für fehlerfreie Membranen mit ausgezeichneter Adhäsion
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: V Device Size: 0.1 m2 | description Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: V Device Size: 0.1 m2 | description Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: C Device Size: 0.1 m2 | description Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: C Device Size: 0.1 m2 |
| matrix Biomax® | matrix Biomax® | matrix Biomax® | matrix Biomax® |
| pore size 5 kDa NMWCO | pore size 500 kDa NMWCO | pore size 500 kDa NMWCO | pore size 50 kDa NMWCO |
| material polyethersulfone , polyurethane adhesive, polypropylene screen | material polyethersulfone , polypropylene screen, polyurethane adhesive | material polyethersulfone , polypropylene screen, polyurethane adhesive | material polyethersulfone , polypropylene screen, polyurethane adhesive |
| parameter 0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward), 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi) | parameter 0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward) | parameter 0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward) | parameter 0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward) |
| technique(s) protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable | technique(s) analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable | technique(s) analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable | technique(s) analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable |
| pH 1-14 | pH 1-14 | pH 1-14 | pH 1-14 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Biomax® Modul
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?