Fortfahren mit
OX0165
Oleic Acid
OmniPur® Grade
Synonym(e):
OmniPur® Oleic Acid, Octadecenoic Acid, 9-Octadecenoic Acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.47
EC Index Number:
204-007-1
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
form
liquid
bp
360 °C/1013 hPa
mp
16 °C
transition temp
flash point 180 °C
density
~0.89 g/cm3 at 20 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9+
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Analysis Note
Acid value196-204Congealing temperature10°C maxDescriptionTo pass testIodine value85-95Mineral acidsTo pass testNeutral fat or mineral oilTo pass testResidue after ignition0.01% maxSolubilityTo pass test
Legal Information
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)