Über diesen Artikel
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
material
304L stainless steel caster(s), 304L stainless steel stand, 304L stainless steel tank(s), stainless steel latch(es) (18-8)
parameter
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
H
1564 mm , 61.56 in. (1563,8 mm)
W
46.75 in. (1187,5 mm)
depth
54.75 in. (1390.7 mm)
weight
920 lb (417 kg)