Fortfahren mit
MXPESPTCL
MicropreSure® hygienisches Probennahmeventil
1-1/2" Tri-clover valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
Synonym(e):
Probennahmeventil aus Edelstahl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32160606
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
316L stainless steel
Quality Segment
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
valve size
1-1/2 in.
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
1-1/2" Tri-clover valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
shipped in
ambient
General description
MicropreSure® hygienisches Probennahmeventil ist ein Zubehörteil des MicropreSure® Probennehmers. Der MicropreSure® Probennehmer ist ein Online-Probennehmer zur Vereinfachung der mikrobiologischen Inprozess-Kontrolle. Das Design ist einfach und schützend, damit Proben direkt an der Entnahmestelle aseptisch verarbeitet werden können, wodurch das Kontaminationsrisiko verringert wird. Das hygienische Probennahmeventil wird für eine leichte Probennahme von Flüssigkeiten am Auslass des Probennahmeanschlusses mit dem Tri-Clover-Anschluss angebracht.
Application
Das MicropreSure® hygienische Probennahmeventil wird bei der Online-Probennahme und -Filtrierung von wässrigen Flüssigkeiten wie Bier, Milchprodukten, Mineralwasser, Arzneimittelanalyse, Erfrischungsgetränken, Cider, Sportgetränken und Wein für einen Keimbelastungstest eingesetzt.
Legal Information
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MXPESP14NMXPESPWELMXPESP5CN
compatibility
1-1/2" Tri-clover valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
1/4" NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
1/4in. weld end valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 5 numbers
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel
material
polypropylene cap
Quality Level
EQ1
Quality Level
EQ1
Quality Level
EQ1
Quality Level
SP1
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®