Wichtige Dokumente
MX1583C
Supelco
Molecular Sieve, Type 3A
bead size 4-8 mesh
Synonym(e):
Molecular Sieve
About This Item
UNSPSC-Code:
23201100
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
beads
Perlengröße
4-8 mesh
Farbe
tan
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
4-8 Mesh Beads
Anwendung
4-8 Mesh Beads
for Drying
Hinweis zur Analyse
Color: Tan
Form: Beads
Identification (potassium): To pass test
Mesh size (4-8): 80% min
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable