Merck
MSPNNUX00
MultiScreen® 96-Well-Platte
U-bottom natural polypropylene plate, non-sterile, pkg of 100 plates
Synonym(e):
MultiScreen® 96-well plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41122102
Material:
U-bottom natural polypropylene plate
Sterility:
non-sterile
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
U-bottom natural polypropylene plate
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
usage
Automated & Manual
packaging
pkg of 100 plates
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
plate size
96 wells
working volume
50-250 μL
compatibility
centrifuge & manifold
General description
Multiscreen® 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen erfüllen die Standardabmessungen der Industrie zur Verwendung in gängigen biochemischen Assay-Plattformen, einschließlich automatisiertem Handling von Flüssigkeiten, Mikrotiterplatten-Lesegeräte und anderen mit Mikrotiterplatten kompatible Vorrichtungen. Mikrotiterplatten aus Polypropylen eignen sich neben einigen biochemischen Assays für die Probenvorbereitung und -lagerung.
Physical form
Farbcode: Natürlich
Other Notes
Automationskompatibel: Ja
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MultiScreen® 96-Well-Platte
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)