Merck
MSGVS2210
Multiscreen® 96-Well-Platten, hydrophile PVDF-Membran
pore size 0.22 μm, sterile
Synonym(e):
96-Well-Platte
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Material:
Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate, flat bottom wells
Pore size:
0.22 μm pore size
Sterility:
sterile
Binding type:
low binding surface
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate, flat bottom wells
description
Sterile, clear 96-well filter plate with 0.22 um pore size Hydrophilic PVDF membrane for Receptor/Ligand Binding Assays, Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays & Bead-based Assays.
sterility
sterile
usage
Automated
feature
hydrophilic, lid
packaging
pkg of 10 plates
manufacturer/tradename
MultiScreen®
technique(s)
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase precipitation), bead-based assay: suitable, ligand binding assay: suitable, low protein binding filtration: suitable, receptor binding assay: suitable
filtration area
0.28 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
50-250 μL
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
application(s)
sample preparation
binding type
low binding surface
compatibility
centrifuge & manifold
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
MSBVS1210MAGVS2210MSBVN12
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
material
PVDF membrane (hydrophilic), polystyrene , flat bottom wells
material
PVDF membrane (hydrophilic), flat bottom wells, polystyrene
material
PVDF membrane (hydrophilic), acrylic , flat bottom wells
material
PVDF membrane (hydrophilic), flat bottom wells, polystyrene
binding type
low binding surface
binding type
low binding surface
binding type
low binding surface
binding type
low binding surface
pore size
0.22 μm pore size
pore size
1.2 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
1.2 μm pore size
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
well maximum volume
300 μL
well maximum volume
300 μL
well maximum volume
300 μL
well maximum volume
300 μL
General description
MultiScreen® Platten sind zuverlässige Hilfsmittel bei der Arzneimittel- und Life-Sciences-Forschung. Die MultiScreen HTS 96-Well Filterplatten werden zur Filtrierung von Proben und Durchführung ganzer Verfahren eingesetzt – von Zellwachstum bis hin zur Szintillationszählung innerhalb der Probenplatten.
Application
MultiScreen® HTS GV-Filterplatten, 0,22 μm, transparent, steril, werden für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • in Solubilitäts- und Rücklösungsscreenings mit hohem Durchsatz zur Aufreinigung von Antikörpern durch kombinierte PEG- und Zinkchlorid-Fällung[1]
  • bei der Filtrierung von Prochlorococcus-Kulturen zur Messung von Wasserstoffperoxid
  • zur Filtrierung von extrahierten Proben bei Spektrometrieanalysen.[2]
Features and Benefits
  • Die HTS Filterplatten sind speziell für den Hochdurchsatzgebrauch mit automatisierten Arbeitsstationen konzipiert.
  • Die starken Seitenwände sorgen für verbesserte Handhabung, und große Oberflächen bieten Platz für Barcode-Etiketten.
  • Die Wells sind einzeln verpackt, wodurch Inkubationsüberlagerung verhindert wird, und der untere Ablass ist abnehmbar für besseren Zugang zu den Filtern.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Survival of Prochlorococcus in extended darkness
Coe A, et al.
Limnology and Oceanography, 61(4), 1375-1388 (2016)
Qin Gu et al.
Biotechnology progress, 36(6), e3041-e3041 (2020-06-26)
As upstream product titers increase, the downstream chromatographic capture step has become a significant "downstream bottleneck." Precipitation becomes more attractive under these conditions as the supersaturation driving force increases with the ever-increasing titer. In this study, two precipitating reagents with
Marc G Chevrette et al.
Frontiers in microbiology, 10, 2170-2170 (2019-10-17)
The advent of culture independent approaches has greatly facilitated insights into the vast diversity of bacteria and the ecological importance they hold in nature and human health. Recently, metagenomic surveys and other culture-independent methods have begun to describe the distribution
Artikel
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Verwandter Inhalt
MultiScreenHTS 384-well filter plate for receptor-ligand binding assays using Human muscarinic M1 GPCR.
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.
MultiScreen® Filter Plates
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MSGVS221004053252315893