Merck
MSGVN2B50
Multiscreen® 96-Well-Platten, hydrophile PVDF-Membran
pore size 0.22 μm, non-sterile
Synonym(e):
Hydrophile 96-Well-Platte, PVDF-96-Well-Platte
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Material:
Durapore PVDF membrane, flat bottom wells, white Barex® plate
Pore size:
0.22 μm pore size
Sterility:
non-sterile
Binding type:
low binding surface
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
Durapore PVDF membrane, flat bottom wells, white Barex® plate
description
Receptor binding assays on whole cells and cell fragments, protein kinase/phosphatase precipitation assays, bead/resin based assays
sterility
non-sterile
usage
Automated
feature
hydrophilic, lid
packaging
pkg of 50 plates
manufacturer/tradename
MultiScreen®
technique(s)
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase precipitation), bead-based assay: suitable, ligand binding assay: suitable, low protein binding filtration: suitable, receptor binding assay: suitable
H
14.4 mm
L
127.8 mm
W
85.5 mm
filtration area
0.28 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
50-250 μL
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
application(s)
sample preparation
binding type
low binding surface
compatibility
centrifuge & manifold
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
MultiScreen® HTS-Platten sind speziell für den Hochdurchsatzgebrauch mit automatisierten Arbeitsstationen konzipiert. Starre Seitenwände erleichtern die Handhabung und die Platten bieten ausreichend Platz für Barcode-Etiketten. Die Wells sind einzeln versiegelt, um eine Kreuzkontamination bei der Inkubation zu vermeiden, und die Drainage kann abgenommen werden, um Zugang zu den Filtern zu erhalten. Die Filterplatten sind als 96- und 384-Well-Mikrotiterplattformen mit einer breiten Auswahl an Membranen und Kunststoffmaterialien erhältlich.
Application
MultiScreen® HTS GV Filterplatten, 0,22 μm, opak, nicht steril, werden in Luciferase-Immunpräzipitationsystem(LIPS)-Assays verwendet.
Legal Information
Barex is a registered trademark of INEOS Barex AG
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13