Fortfahren mit
MR-056
EmbryoMax® FHM Mouse Embryo Media
(1X), Liquid, with Phenol Red & Hyaluronidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,40
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
€ 78,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryo(s)
Preparation Note
Can be stored at -20°C up to the expiration date on the bottle. Once thawed it should be used within 2 weeks.
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MR-025MR-122MR-107
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
input
sample type: mouse embryo(s)
input
sample type: mouse embryo(s)
input
sample type: mouse embryo(s)
input
sample type: mouse embryo(s)
manufacturer/tradename
Specialty Media
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EmbryoMax® FHM Mouse Embryo Media
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c