Fortfahren mit
MPVL20CF3
Millipak® 200 Capsule Media: Durapore® 0.1 µm
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 3/4 in. Sanitary Flange
Synonym(e):
Gamma Compatible Millipak -200 Filter Unit 0.1 μm 3/4 in. TC/TC, Durapore® 0.1 µm, Millipak® Capsule
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Durapore® 0,1 µm, Millipak® Kapsel, Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 3/4 in. Sanitary Flange
Quality Segment
material
PVDF , PVDF vent cap, polycarbonate , polycarbonate support
sterility
irradiated, non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
product line
Millipak® 200
feature
gamma compatible, hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipak®
parameter
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward), 0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse), 1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward), 100 L process volume, 4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward), 5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C, 8.5 L/min flow rate at 2.45 bar (ΔP)
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
6.0 in.
W
3.0 in.
diam.
7.6 cm (3.0 in.)
filtration area
1000 cm2
inlet connection diam.
3/4 in.
outlet connection diam.
3/4 in.
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction), <0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤5 mg/device
matrix
Durapore®
pore size
0.1 μm
bubble point
≥4830 mbar (70 psig), air with water at 23 °C
fitting
inlet sanitary flange, outlet sanitary flange, (19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
General description
Device Configuration: Filtereinheit
Packaging
Leicht zu öffnender Doppelbeutel
Preparation Note
Sterilization Method
3 Autoklavenzyklen von 90 min bei 123 °C; gammabeständig bis zu 45 Kilogray (4,5 Megarad); nicht inline dampfsterilisierbar
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Analysis Note
Bacterial Retention
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥200 ml Wasser
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
Other Notes
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MPVL20CL3MPGL20CL3MPGL20CL3
description
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 3/4 in. Sanitary Flange
description
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1-1/2 in. Sanitary Flange Outlet: 1-1/2 in. Sanitary Flange
description
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1-1/2 in. Sanitary Flange Outlet: 1-1/2 in. Sanitary Flange
description
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1-1/2 in. Sanitary Flange Outlet: 1-1/2 in. Sanitary Flange
pore size
0.1 μm
pore size
0.1 μm
pore size
0.22 μm
pore size
0.22 μm
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
filtration area
1000 cm2
filtration area
1000 cm2
filtration area
1000 cm2
filtration area
1000 cm2
product line
Millipak® 200
product line
Millipak® 200
product line
Millipak®
product line
Millipak®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
Durapore®
manufacturer/tradename
Durapore®
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)