Fortfahren mit
MP12W12
mPAGE® 12% Bis-Tris Precast Gels
12% Bis-Tris, 12 well, 1mm
Synonym(e):
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105320
NACRES:
NA.56
Cassette w × l:
10 cm × 8 cm
Gel thickness:
1 mm
Well maximum volume:
60 μL
Compatibility:
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
Packaging:
pkg of 10 gels
Shelf life:
18 mo.
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
mPAGE® 12% Bis-Tris vorgegossenes Gel, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 12 well
shelf life
18 mo.
packaging
pkg of 10 gels
L × W × wells
10 cm × 8 cm × 12 well
cassette W × L
10 cm × 8 cm
gel thickness
1 mm
well maximum volume
60 μL
well wells
12 wells
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
storage temp.
2-8°C
General description
mPAGE 12% Bis-Tris vorgegossenes Gel, 10 x 8 cm
  • Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Application
mPAGE 12 % Bis-Tris-Gele für eine Proteintrennung mit hoher Auflösung
  • Beladung: bis zu 60 μl Probe/Well
  • Typische Laufzeit 30 min (MES, 180 V) oder 34 min (MOPS, 200 V)
  • Dichtung umdrehen bei Verwendung mit Bio-Rad Mini-PROTEAN Systemen
  • Adapter (MPTA) mit XCell SureLock und anderen kompatiblen Systemen verwenden
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MP12W10MP10W12MP12W15
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
cassette W × L
10 cm × 8 cm
cassette W × L
10 μL × 8 μL
cassette W × L
10 cm × 8 cm
cassette W × L
10 cm × 8 cm
gel thickness
1 mm
gel thickness
1 mm
gel thickness
1 mm
gel thickness
1 mm
well maximum volume
60 μL
well maximum volume
80 μL
well maximum volume
60 μL
well maximum volume
40 μL
shelf life
18 mo.
shelf life
18 mo.
shelf life
18 mo.
shelf life
18 mo.
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
  1. Dear all, I would like to ask for the expiry date of this product (MP12W12 Millipore mPAGE® 12% Bis-Tris vorgegossenes Gel). Thanks, best regards, Martin
    1 answer
    1. The expiration date will be listed on the lot specific Certificate of Analysis. Please navigate to the link below to view the current documentation available:
      https://www.emdmillipore.com/product/mPAGE-120-0-Bis-Tris-Precast-Gel-10x8-cm-12-well,MM_NF-MP12W12#documentation