Fortfahren mit
MMCABLEMM
MILLIFLEX OASIS® elektrisches Kabel zum Verbinden von zwei Pumpen
for use with Milliflex Oasis® systems
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 96,30
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
€ 96,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 1 unit
Quality Segment
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® systems
shipped in
ambient
General description
Das MILLIFLEX OASIS® Filtrationssystem ist eine Lösung für einen vereinfachten und sicheren Mikrobenprüfprozess mit ausgezeichneter Produktivität, Zuverlässigkeit der Ergebnisse und Einhaltung regulatorischer Vorgaben. Die MILLIFLEX OASIS® Pumpe ist eine neue Generation von Vakuumpumpen für die Wasser- und Keimzahlbelastungsanalyse in pharmazeutischen Umgebungen. Das MILLIFLEX OASIS® elektrische Kabel wird zum Verbinden von zwei Pumpen miteinander verwendet und profitiert von einem Workflow mit hohem Durchsatz bei nur einer Stromversorgung. Um drei Pumpen miteinander zu verbinden, muss ein zweites Kabel bestellt werden.
Application
MILLIFLEX OASIS® Filtrationspumpe, die bei Keimzahlbelastungstests und der Wasserüberwachung von Bier, Flaschenwasser, Kosmetika und in der Pharmazeutikaanalyse eingesetzt wird.
Legal Information
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MMTUGUIDEMMPWRSPUSMMPWRSPAU
description
for use with Milliflex Oasis® systems
description
for use with Milliflex Oasis® systems
description
United States adaptor – to power supply up to three Milliflex Oasis® filtration pumps
description
Australia adaptor, to power supply up to three Milliflex Oasis® filtration pumps
compatibility
for use with Milliflex Oasis® systems
compatibility
for use with Milliflex Oasis® systems
compatibility
United States adaptor – to power supply up to three Milliflex Oasis® filtration pumps
compatibility
Australia adaptor, to power supply up to three Milliflex Oasis® filtration pumps
packaging
pack of 1 unit
packaging
pack of 20 pieces (guides)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)