Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
packaging
pkg of 3 sets
manufacturer/tradename
Microfil®
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
compatibility
for use with Microfil® filtration system
shipped in
ambient
General description
Der O-Ring-Satz für 3 Ventile ist ein zusätzliches Ersatzteil für das Microfil® Filtrationssystem. Das Microfil® Filtrationssystem ist eine einfache und zuverlässige Lösung für mikrobiologische Routineuntersuchungen. Die O-Ringe sorgen für eine Abdichtung des Trichters zum Microfil® und tragen so zu einem leckagefreien Betrieb und einer gleichmäßigen Rückgewinnung von Mikroorganismen bei.
Application
Der O-Ring-Satz für 3 Ventile ist ein Zubehörteil für das Microfil® Filtrationssystem und wird in der allgemeinen mikrobiologischen Analyse von Bier, Mineralwasser, der pharmazeutischen Produktanalyse, der Umweltanalyse, bei Keimbelastungstests und bei der Wasserüberwachung eingesetzt.
Legal Information
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?