Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmanufacturer/tradename
Microfil® with S-Pak®
Quality Segment
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
shipped in
ambient
General description
Microfil Spare Part
Legal Information
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?