Fortfahren mit
MERS03BAT
Battery for Millicell® ERS 3.0
External battery for Millicell ERS 3.0 Digital Voltohmmeter
Synonym(e):
TEER Reader battery, TEER Reader external battery
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41100000
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Millicell®
General description
The Millicell® ERS 3.0 Digital VoltOhmMeter reliably measures membrane potential and resistance of epithelial and endothelial cells in culture. This device qualitatively measures cell monolayer health and cell confluence. The Millicell®ERS 3.0 system battery is a rechargable lithium-ion battery 14.4V/3.45Ah/49.70Wh. Each instrument is battery compatible but can run off only AC wall power in the absence of a battery.
Application
To study endothelial/epithelial barrier models (like the blood-brain barrier models, gastrointestinal tract models, and pulmonary models), To study efficacy of drugs, To evaluate pharmacological toxicities
Features and Benefits
  • Fast charging Lithium-ion battery can hold charge for several hours
  • Allows on the bench or in the hood use of Millicell ERS 3.0 system, without corded power
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)