Fortfahren mit
MABT124
Anti-Leukämie-assoziierter-RhoGEF/LARG-Antikörper, Klon 13D2.1
clone 13D2.1, from mouse
Synonym(e):
Rho guanine nucleotide exchange factor 12, Leukemia-associated RhoGEF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
13D2.1, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
13D2.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ARHGEF12(23365)
General description
Das Protein mit der Bezeichnung Leukämie-assoziierter RhoGEF (LARG), alternativ auch bezeichnet als Leukämie-assoziierter-RhoGEF-Protein, wird vom Gen ARHGEF12/KIAA0382/LARG kodiert und spielt eine Rolle bei der Regulierung der RhoA-GTPase durch Guaninnukleotid-bindende Alpha-12(GNA12)- und Alpha-13(GNA13)-Proteine. Der Leukämie-assoziierte RhoGEF (LARG) fungiert als Guaninnukleotid-Austauschfaktor (GEF) für RhoA-GTPase und mitunter als GTPase-aktivierendes Protein (GAP) für GNA12 und GNA13. Darüber hinaus interagiert der Leukämie-assoziierte RhoGEF (LARG) mit RHOA, PLXNB1 und PLXNB2 sowie mit der IGF1R-Beta-Untereinheit und GCSAM-Proteinen. Der Leukämie-assoziierte RhoGEF (LARG) ist im Zytoplasma und in der Membran lokalisiert. Bei einer Stimulation wird das Protein auf die Membran transloziert. Spezifische Isoformen des verbreitet exprimierten Leukämie-assoziierten RhoGEFs (LARG) kommen nur in bestimmten Geweben vor. Isoform 2 etwa findet sich vor allem in Darm und Hoden.
~173 kDa gemessen. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Epitop: RGSL-Domäne
GST-markiertes rekombinantes Protein, das der RGSL-Domäne von humanem Leukämie-assoziiertem RhoGEF/LARG entspricht.
Application
Der Anti-Leukämie-assoziierter-RhoGEF/LARG-Antikörper (Klon 13D2.1) ist ein hochspezifischer monoklonaler Maus-Antikörper, der auf den Leukämie-assoziierten RhoGEF abzielt und in Western Blotting sowie ICC getestet wurde.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelettale Signalübertragung
Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:50-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde der Leukämie-assoziierte RhoGEF/LARG in HepG2- und HeLa-Zellen nachgewiesen.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2bκ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HUVEC-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde der Leukämie-assoziierte RhoGEF/LARG in 200 µg HUVEC-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4503682MABS1247HPA024649
description
clone 13D2.1, from mouse
description
affinity isolated antibody
description
clone 102, from mouse
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Gene Information
human ... ARHGEF12(23365)
Gene Information
human ... ARHGEF10(9639)
Gene Information
human ... ARFGEF1(10565)
Gene Information
human ... ARHGEF10(9639)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
clone
13D2.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
102, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)