Fortfahren mit
MABS502
Anti-CYP11B1-Antikörper, Klon 80-7
clone 80-7, from rat
Synonym(e):
Cytochrome P450 11B1, mitochondrial, CYPXIB1, Cytochrome P-450c11, Cytochrome P450C11, Steroid 11-beta-hydroxylase, CYP11B1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
80-7, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
12
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
80-7, monoclonal
species reactivity
human, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CYP11B1(1584)
General description
Cytochrom P450 11B1, mitochondrial (EC1.14.15.4, EC1.14.15.5; UniProt P15538; auch als CYPXIB1, Cytochrome P-450c11, Cytochrome P450C11, Cytochrome P450 subfamily XIB polypeptide 1, Cytochrome P450 XIB1, Steroid 11-beta-monooxygenase, Steroid 11-beta-hydroxylase bekannt) wird beim Mensch vom CYP11B1-Gen (auch als CPN1, CYP11B, FHI, P450C11, S11BH bekannt, Gen-ID 1584) kodiert. CYP11B1-Protein ist ein Mitglied der Cytochrom P450-Superfamilie von Monooxygenasen, die Reaktionen, die an Wirkstoffmetabolismus sowie der Synthese von Cholesterin, Steroiden und anderen Lipiden beteiligt sind, katalysiert. Es ist an der inneren Mitochondrienmembran lokalisiert und vermittelt die Umwandlung von Progesteron zu Cortisol in der Nebennierenrinde. CYP11B1-Genmutationen sind bekannte Ursachen von Nebennierenhyperplasie 4 (AH4), einer Form von kongenitaler Nebennierenhyperplasie aufgrund einer fehlerhaften Synthese von Cortisol.
~52 kDa gemessen. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Ein an Hühnerserumalbumin konjugiertes lineares Peptid, das humanem CYP11B1 nahe am N-Terminus entspricht.
Epitop: Nahe am N-Terminus
Application
Anti-CYP11B1-Antikörper, Klon 80-7 ist ein Antikörper gegen CYP11B1 zur Verwendung in Western Blot und Immunhistochemie.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Neurale Signalisierung
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml einer repräsentativen Charge wies exogen exprimiertes Human-CYP11B1, aber nicht CYP11B1 in 10 µg HEK293-Zelllysat nach.
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies transfiziertes CYP11B1 in HEK293-Zellen und endogenes CYP11B1 in einer Mitochondrienaufbereitung der humanen adrenokortikalen Zelllinie HAC15 nach (Gomez-Sanchez, C.E., et al. 2014 Mol. Cell. Endocrinol. 383(1-2):111-117).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies CYP11B1 in normalem humanem Nebennierengewebe nach.
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Ratten-IgG2aκ-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blotting an PC12-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies CYP11B1 in 10 µg PC12-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)